Learn More
Fisherbrand™ 1536-Well Polystyrene Plates
Engineered for high throughput screening, allowing end users to screen four times as many samples in one plates
470.72€ - 510.41€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
Tipo de producto | Placas multipocillo de 1536 pocillos para cultivo celular |
Material | Poliestireno |
Descripción
Optimized for robotic instruments, plate readers and liquid handling systems
- Highly specified polystyrene
- Available in black, white and clear
- Low plate height optimized for stacking efficiency
- Working volume range: 1–10lμL/well
- Untreated
- Non-sterile
Información de órdenes
Lids sold separately
Especificaciones
Estándar | |
32 x 48 | |
Poliestireno | |
De 1 a 101 μl/pocillo | |
Sin tratar | |
Para ensayos de bajo volumen como colorimétrico, enzimático, clonación, replicación y array, así como para almacenamiento |
Sin tapa | |
Placas multipocillo de 1536 pocillos para cultivo celular | |
1536 | |
No estéril | |
Plano |