Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
16.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Rollo de etiquetas de puntos |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 1000/rollo |
Diámetro (imperial) | 0,37 in |
Diámetro (métrico) | 9,55 mm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17887211
![]() |
Fisherbrand™
11010227 |
Azul |
16.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17817221
![]() |
Fisherbrand™
11010230 |
Verde |
16.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17897211
![]() |
Fisherbrand™
11010228 |
Marrón |
16.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
17807221
![]() |
Fisherbrand™
11010229 |
Dorado |
16.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17827221
![]() |
Fisherbrand™
11010231 |
Lavanda |
16.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17837221
![]() |
Fisherbrand™
11010232 |
Naranja |
16.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17847221
![]() |
Fisherbrand™
11010233 |
Rosa |
16.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17857221
![]() |
Fisherbrand™
11010234 |
Morado |
16.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17877221
![]() |
Fisherbrand™
11010236 |
Plata |
16.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17887221
![]() |
Fisherbrand™
11010237 |
Amarillo |
16.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17867221
![]() |
Fisherbrand™
11010235 |
Rojo |
16.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear - perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage
Especificaciones
Rollo de etiquetas de puntos | |
1000/rollo | |
9,55 mm |
No estéril | |
0,37 in |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels