Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
Marca: Fisherbrand™ 11010231
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear - perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage
Especificaciones
Lavanda | |
No estéril | |
0,37 in |
Rollo de etiquetas de puntos | |
1000/rollo | |
9,55 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels > Rollo; lavanda
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido