Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas de puntos de 9,5 mm (3/8 pulg)
Las etiquetas de almacenamiento criogénico de la marca Fisher utilizan un adhesivo especial diseñado para resistir temperaturas frías extremas de hasta -196 °C. Se puede escribir e imprimir en nuestras etiquetas de almacenamiento criogénico y la tinta no traspasará ni se emborronará. Diseñado para su uso en una impresora láser.
Marca: Fisherbrand™ 11010201
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Azul | |
No estéril | |
192 puntos/hoja; 20 hojas/paquete | |
9,55 mm |
Hoja para láser con etiqueta de puntos | |
Tubo de 0,5 a 1,5 ml | |
0,37 in |
Título del producto
Fisherbrand™ Etiquetas de puntos de 9,5 mm (3/8 pulg) > Hoja; azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido