Learn More
Fisherbrand™ Placas de poliestireno de 384 pocillos
Procese cuatro veces más muestras que con las placas estándar de 96 pocillos
Marca: Fisherbrand™ 235700
267.52 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Optimizadas para los instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Poliestireno altamente especificado
- Ideal para ensayos de bajo volumen como colorimétrico, enzimático, clonación, replicación y array, así como para almacenamiento
- La superficie plana del fondo del pocillo proporciona un área mayor para la unión
- Volumen de trabajo: de 10 a 100 μL
- Las microplacas de 384 pocillos permiten conservar las muestras y los reactivos, lo que aumenta la productividad de cribado y reduce los costes.
- Sin tratar
- No estéril
Información de órdenes
Utilizan la tapa 12-565-511 (se vende por separado).
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
De 10 to 100 μL | |
Sin tratar | |
Para ensayos de bajo volumen como colorimétrico, enzimático, clonación, replicación y array, así como para almacenamiento |
Sin tapa | |
Transparente | |
384 | |
No estéril | |
Cuadrado redondeado |