Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno ShallowWell de 384 pocillos
Aplicaciones de poco volumen
Marca:  Fisherbrand™ 267465
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13585450
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Cuentan con un diseño de pared compartida, lo que genera un mayor volumen de pocillo
  • Compatible con automatización, norma ANSI
  • Superficie con bajo nivel de unión y resistente a productos químicos
  • Placas de color natural para el almacenamiento o los ensayos colorimétricos
  • Placas blancas para ensayos luminiscentes, incluyendo SPA
  • Placas negras para ensayos de fluorescencia
  • Pocillos de fondo redondo para una recuperación óptima de la muestra
  • Los pocillos cuadrados con fondo redondo minimizan la absorción (por capilaridad)
  • Intervalo de volumen de trabajo: De 2 a 35 μl/pocillo
Información de órdenes
Lids not included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ANSI
16 x 24
Polipropileno
384
Redondo
Estándar
Blanco
120 μl
No estéril
Ensayos de luminiscencia