Learn More
Fisherbrand™ Placas de PCR de 96 pocillos sin faldón
Compatible con la mayoría de los termocicladores de 0.2 ml y secuenciadores de capilares ABI PRISM™ 310, 3100 y 3700
Marca: Fisherbrand™ 14230232
Descripción
Compatible with most 0.2mL thermal cyclers and ABI PRISM™ 310, 3100, and 3700 capillary sequencers
- Polipropileno virgen
- Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
- Plataforma de placas muy rígida
- Diseño de borde elevado
- Sellables mediante películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones
- Volumen máximo de 300 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
- Esquina recortada y rejilla alfanumérica
- Producción en sala limpia
Especificaciones
Estándar | |
Natural | |
Sin faldón | |
96 | |
Sí |
8 x 12 | |
Microplaca de PCR | |
Polipropileno | |
Aplicaciones de PCR, RT-PCR |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Maneje con precisión
Ahorre hasta un 92% en equipos para el manejo de líquidosPromo Code: 24150Expires: 2025-03-14
Days
0Hours
18Minutes
17Seconds
28
Título del producto
Fisherbrand™ Placas de PCR de 96 pocillos sin faldón > Natural
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido