Learn More
Fisherbrand™ Placas de 96 pocillos
Para EIA y otras aplicaciones
230.88€ - 265.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Tipo de enlace | Alta adherencia |
Color | Transparente |
Tipo de producto | Microplacas de ensayo de 96 pocillos |
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Esterilidad | Tapa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Certificaciones/conformidad | Esterilidad | Tapa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11997924
![]() |
Fisherbrand™
95029340FP |
contenedores | No estéril | Sin tapa |
265.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11917924
|
Fisherbrand™
95029780FP |
Not certified | Estéril | Con tapa | N/A | ||||||
Descripción
Para EIA y otras aplicaciones
- Poliestireno transparente
- Resultados con un CV del <5 % entre pocillos y valores de replicación dentro del ±10 % de la media. El fondo de los pocillos está a menos de 0,005 unidades de absorbencia de la media El pequeño borde de cada pocillo en la parte superior y las aristas entre los pocillos previenen la contaminación de uno a otro La superficie plana del fondo del pocillo proporciona una mayor área de unión
- Las filas y las columnas se etiquetan de forma alfanumérica; las planchas se apilan para facilitar el almacenamiento
- Tratado especialmente para asegurar una alta unión de hidrofóbicos o parcialmente moléculas hidrófobas como antígenos virales y proteínas
Información de órdenes
Las microplacas no estériles se suministran en paquetes a granel de 50 placas. Las microplacas estériles vienen envasadas individualmente con tapas en paquetes de 40 placas.
Certifications
Los modelos con n.º El núm. 21-377-203 se suministra con un certificado que acredite sus capacidades de alta unión.
Especificaciones
Estándar | |
Alta adherencia | |
Microplacas de ensayo de 96 pocillos | |
450 μl | |
Cuadrado redondeado |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
EIA y otras aplicaciones |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Placas de 96 pocillos