Learn More
Fisherbrand™ Placas de 96 pocillos
Para EIA y otras aplicaciones
Marca: Fisherbrand™ 95029780FP
Descripción
Para EIA y otras aplicaciones
- Poliestireno transparente
- Resultados con un CV del <5 % entre pocillos y valores de replicación dentro del ±10 % de la media. El fondo de los pocillos está a menos de 0,005 unidades de absorbencia de la media El pequeño borde de cada pocillo en la parte superior y las aristas entre los pocillos previenen la contaminación de uno a otro La superficie plana del fondo del pocillo proporciona una mayor área de unión
- Las filas y las columnas se etiquetan de forma alfanumérica; las planchas se apilan para facilitar el almacenamiento
- Tratado especialmente para asegurar una alta unión de hidrofóbicos o parcialmente moléculas hidrófobas como antígenos virales y proteínas
Información de órdenes
Las microplacas no estériles se suministran en paquetes a granel de 50 placas. Las microplacas estériles vienen envasadas individualmente con tapas en paquetes de 40 placas.
Certifications
Los modelos con n.º El núm. 21-377-203 se suministra con un certificado que acredite sus capacidades de alta unión.
Especificaciones
Not certified | |
Con tapa | |
Alta adherencia | |
96-well Assay Microplate | |
450 μl | |
Estéril | |
EIA y otras aplicaciones |
Estándar | |
8 x 12 | |
Clear | |
Polystyrene | |
96 | |
Rounded Square | |
40/Cs. |