Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal
Proporciona lecturas rápidas y precisas. El papel indicador de pH universal Fisherbrand™ incluye una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
Marca: Fisherbrand™ 0911R00538
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Description
- Papel filtro humedecido con uno o varios indicadores coloreados de pH
- Disponible en una variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
- La tabla de referencia muestra los cambios de color en los pasos del pH2
Specifications
De 4 a 7 | |
4 rollos | |
5 m |
Rollo | |
Grado 911 | |
7 mm |
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 2.5 MB
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal > Intervalo de pH: 4 a 7; rollo; dimensiones (L x An): 5 m x 7 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction