Learn More
Fisherbrand™ Placas de poliestireno de 96 pocillos
Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos
132.10€ - 837.20€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11997944
|
Fisherbrand™
|
Transparente | Plano |
132.10€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11987944
|
Fisherbrand™
|
Transparente | U |
132.10€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13525440
|
Fisherbrand™
|
Blanca | Flat Bottom (F-well) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
13535440
|
Fisherbrand™
|
Negro | Flat Bottom (F-well) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
13575480
|
Fisherbrand™
|
Clear | Round Bottom (U-well) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos
Diseñadas para ofrecer compatibilidad con equipos automatizados
- Poliestireno
- Las placas se apilan fácilmente sin tapas
- Disponibles en formas planas o redondas de pocillo
- No estériles
- Sin tratamiento, proporcionan propiedades de superficie uniformes
- Utilizan la tapa 12-565-511 (se vende por separado)
Especificaciones
Estándar | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos |
8 x 12 | |
96 | |
Sin tratar |