Learn More
Fisherbrand™ Placas de poliestireno de 96 pocillos
Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos
Marca: Fisherbrand™ 235100
112.71 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos
Diseñadas para ofrecer compatibilidad con equipos automatizados
- Poliestireno
- Las placas se apilan fácilmente sin tapas
- Disponibles en formas planas o redondas de pocillo
- No estériles
- Sin tratamiento, proporcionan propiedades de superficie uniformes
- Utilizan la tapa 12-565-511 (se vende por separado)
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
300 μl | |
50-250 μL/well | |
Sin tratar | |
Ideal para la detección de antibióticos, ensayos celulares y detección de compuestos |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
U | |
80/caja |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 15
Videos
-
Fisherbrand Advantage aspiration system
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Placas de poliestireno de 96 pocillos > Fondo redondo; transparente; sin tapa
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido