Learn More
Fisherbrand™ Tapa para placas de poliestireno de 96/384 pocillos
Proteja las muestras de la contaminación y la evaporación durante el procesamiento de ensayos, la incubación o el almacenamiento.
Marca: Fisherbrand™ 236400
120.45 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Proteja las muestras de la contaminación y la evaporación durante el procesamiento de ensayos, la incubación o el almacenamiento.
- Transparente
- No estéril
Especificaciones
Transparente | |
No estéril | |
Ideal para ensayos de bajo volumen como colorimétricos, enzimáticos, clonación, replicación, matrices y almacenamiento | |
Placa de 96 pocillos |
Poliestireno | |
180 | |
Tapa de placa |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Fisherbrand Advantage aspiration system
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
22Hours
19Minutes
42Seconds
29New Offer Ahorre hasta un 92%