Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados con cuerpo de polímeros y rellenos de líquido Accumet™:
Electrodos combinados con cuerpo de polímeros y rellenos de líquido Fisherbrand™ Accumet™: Conectores BNC de 10 x 106 mm sin mercurio de doble unión
Marca: Fisherbrand™ 93X218893
Descripción
Electrodos combinados con cuerpo de polímeros y rellenos de líquido Fisherbrand™ Accumet™: Conectores BNC de 10 x 106 mm sin mercurio de doble unión
Descripción
Ideal para mediciones en recipientes pequeños o con muestras pequeñas
Electrodos combinados de pH estándar
- Cuerpo de polipropileno resistente: ideal para uso portátil con muestras acuosas—
- La junta de desactivación terminal mantiene la membrana húmeda y lista para el uso
- Intervalo de pH de 0 a 14
- Todos tienen junta de cerámica porosa
- Disponibles con referencia de Ag/AgCl de junta simple o con referencia de Ag/AgCl de unión doble
Especificaciones
BNC | |
Cuerpo de polímero | |
Electrodo |
Doble | |
Desde 0 hasta 14 | |
Vidrio |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31