Learn More
Hamilton™ Jeringas de muestreador automático LC PAL de CTC y LEAP Technologies Microliter™ y Gastight™
Diseñadas para uso con muestreadores automáticos CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt ampliados y otros
Marca: Hamilton™ 204475
Descripción
Las jeringas de esta categoría son las de la serie 700 de Microliter o las jeringas de las series 1700 y 1000 de Gastight. Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
- C-Line con punta de émbolo de alta temperatura
- El botón del émbolo es ajustable para dejar espacio libre en la punta del émbolo
- PTFE/polímero para estabilidad de temperatura
- El cono y la aguja están diseñados para evitar por completo la contaminación cruzada
- Inercia química del cuerpo de vidrio de la jeringa pulido y recubierto
- Terminaciones de jeringa: aguja fija (FN), aguja cementada con punta Luer (LTN)
- Aguja con punta roma estilo: 3
- Se encuentra en jeringas de cromatografía CTC
- Acoplamiento directo de la aguja al cilindro
- Para jeringas de volumen medio
- Las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero
- No esterilizables en autoclave
- El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
22s G | |
0,005 in | |
0,028 in | |
0,072 cm | |
0,071 cm | |
2 in | |
Jeringa para muestreador automático Gastight | |
122 °F | |
68 °F | |
20 °C | |
25 μl | |
Muestreadores automáticos CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,028 in | |
0,013 cm | |
0,305 in | |
0,775 cm | |
2,2 in | |
56 mm | |
68,9 bar | |
50 °C | |
1702 | |
Unidad | |
Romo | |
Fijo |