Learn More
Fisherbrand™ Frasco de boca ancha de HDPE ámbar
GREENER_CHOICE
Protegen los materiales sensibles a la luz durante la recogida de muestras, el transporte y el almacenamiento
Marca:  Fisherbrand™ 302005-0492
8.56 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24323" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12682415
  • 14.15€ / paquete de 12
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
Descripción
Descripción
Reducen la transmisión de luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz
  • Polietileno de alta densidad ámbar
  • La boca ancha le permite una fácil recuperación de muestras puntuales y reduce la turbulencia durante el llenado
Los recipientes de HDPE Fisherbrand se pueden utilizar para almacenamiento prolongado, pero debe evitarse la exposición directa a rayos ultravioleta.
Compliance
Farmacopea estadounidense 661 (recipientes, transmisión de luz)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
250 ml (8.45 oz)
8,45 oz
Polietileno de alta densidad (HPDE)
43 mm
Sí
Frasco de boca ancha
43 mm
250 ml
Ámbar
Ámbar
CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Ancha
Polipropileno
Tapón de rosca
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24162
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    2
    Minutes
    46
    Seconds
    0
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.
    Promo Code: 24222
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    2
    Minutes
    46
    Seconds
    0
Título del producto
Fisherbrand™ Frasco de boca ancha de HDPE ámbar > Capacidad: 8 oz. (250 ml); tamaño de tapón de rosca de 43 mm