Learn More
Fisherbrand™ Bandeja de recogida de sangre
GREENER_CHOICE
Diseñada especialmente para flebotomistas. La bandeja de recogida de sangre Fisherbrand™ se ha desarrollado tras una amplia investigación en clínicas y hospitales. Esta solución ligera para la organización y el transporte de tubos y objetos más pequeños incluye una sólida bandeja de plástico, una gradilla de tubos de 36 pocillos e insertos desechables.
98.00€ - 105.00€
Especificaciones
Color Azul
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 429 x 265 x 172mm
Material ABS
Tipo de producto Bandeja de recogida de sangre
Para utilizar con (aplicación) Extracción de sangre
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11740634
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
HS2200AF
Gradilla de tubos de 13 mm e inserto de bandeja (estilo A)
98.00€
cada uno
11750634
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
HS2200BF
Gradilla de tubos de 16 mm e inserto de bandeja (estilo B)
105.00€
cada uno
Descripción
Descripción
Diseñada especialmente para flebotomistas. La bandeja de recogida de sangre Fisherbrand™ se ha desarrollado tras una amplia investigación en clínicas y hospitales. Esta solución ligera para la organización y el transporte de tubos y objetos más pequeños incluye una sólida bandeja de plástico, una gradilla de tubos de 36 pocillos e insertos desechables.
Diseñada específicamente para suministros de recogida de sangre
  • La bandeja de ABS espaciosa y ligera incluye un mango de trinquete de caucho suave para un fácil agarre, que se aparta a un lado con un giro para facilitar el acceso
  • Los insertos de la bandeja desechables mantienen sus suministros de recogida de sangre limpios y organizados
  • Cada bandeja incluye una gradilla de tubos de 36 posiciones para tubos de ensayo de 13 mm o 16 mm
  • Las bandejas incluyen un cajón de suministro y bolsillos laterales para ofrecer espacio adicional de almacenamiento
  • Fácil de limpiar: lave la bandeja y la gradilla de tubos según sea necesario y sustituya el inserto periódicamente para comenzar de nuevo
Insertos de bandeja desechables
  • Cada bandeja se suministra con dos insertos desechables
  • Disponibles en dos configuraciones para su uso con gradillas de tubos de 13 mm o 16 mm
  • Incluye un compartimento de profundidad adicional que se puede usar como recipiente para objetos punzantes
  • Los insertos adicionales se venden en paquetes de cuatro
Información de órdenes
Los insertos adicionales se venden en paquetes de 4.
Especificaciones
Especificaciones
Azul
ABS
Extracción de sangre
429 x 265 x 172mm
Bandeja de recogida de sangre
36 (gradilla para tubos)
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Bandeja de recogida de sangre