Learn More
Fisherbrand™ Espátulas para células
Espátulas de polipropileno irrompibles y reutilizables disponibles en dos tamaños: anchos de barra de 30 y 60 mm
Marca: Fisherbrand™ 0810012
Descripción
Espátulas de polipropileno irrompibles y reutilizables disponibles en dos tamaños: anchos de barra de 30 y 60 mm
- Utilice espátulas de 30 mm de ancho para biplacas preparadas; de 60 mm para placas preparadas de 100 a 150 mm
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Disponibles estériles (envasadas individualmente) o no estériles
Especificaciones
Sí | |
Biplacas preparadas | |
3 cm | |
Espátula para células |
Azul | |
1,18 in | |
Polipropileno | |
Estéril |
Título del producto
Fisherbrand™ Espátulas para células > Estériles; 30 mm; Azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido