Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con extremo plano
Utilice estos tubos para el cultivo de tejidos y aplicaciones de química clínica. Los tubos de vidrio borosilicatado desechables con extremo plano Fisherbrand™ están fabricados con vidrio borosilicatado para reducir los cambios de pH y los contaminantes potencialmente filtrados al vidrio sodocálcico.
Marca: Fisherbrand™ 60T14-961-34
238.45 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Hechos de vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y evitar los potenciales contaminantes que se pueden filtrar en el vidrio sodocálcico. Estos tubos de vidrio de borosilicato desechables son perfectos para cultivos de tejido y aplicaciones químicas clínicas.
- Disponibles en modelos con D.E. de 10 y 12 mm
- Embalados en bandejas de 125 o 250 unidades envueltas en plástico para evitar que se contaminen o rompan
Especificaciones
Transparente | |
55 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Para el cultivo de tejidos y química clínica | |
Sí | |
Esterilizable en autoclave | |
25 mm | |
Tubo de cultivo desechable |
Plano | |
150 mm | |
Sí | |
Bandeja envuelta al vacío | |
No estériles | |
No | |
KIM-KAP |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora