Learn More
Novus Biologicals™ alpha Satellite Repeat Primer
alpha SAT primer for PCR in chromatin precipitation
Marca:  Novus Biologicals™ NBP1-71654SS
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18202451
  • 92.00€ / 0.20 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Primer sets come premixed with forward and reverse primers at a concentration of 10μM
  • Primers are compatible with all real-time PCR chemistries
  • Each primer set has been tested and validated by chromatin immunoprecipitation (ChIP)
  • Tm for primer set is between 53.4° to 54°c
  • Amplicon size of primer set is 150 base pairs
Recommended Storage
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
alpha Satellite Repeat Primer
Store at –20°C. Avoid Free/Thaw Cycles
0.2 mL
Chromatin Immunoprecipitation
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Novus Biologicals™ alpha Satellite Repeat Primer > 0.2mL