Learn More
Novus Biologicals™ alpha Satellite Repeat Primer
alpha SAT primer for PCR in chromatin precipitation
92.00€ - 137.00€
Especificaciones
Tipo de producto | alpha Satellite Repeat Primer |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Store at –20°C. Avoid Free/Thaw Cycles |
Para utilizar con (aplicación) | Chromatin Immunoprecipitation |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18202451
|
Novus Biologicals™
NBP1-71654SS |
0.2 mL |
92.00€
0.20 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18277474
|
Novus Biologicals™
NBP1-71654 |
0.5 mL |
137.00€
0.50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Primer sets come premixed with forward and reverse primers at a concentration of 10μM
- Primers are compatible with all real-time PCR chemistries
- Each primer set has been tested and validated by chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- Tm for primer set is between 53.4° to 54°c
- Amplicon size of primer set is 150 base pairs
Especificaciones
alpha Satellite Repeat Primer | |
Store at –20°C. Avoid Free/Thaw Cycles | |
Chromatin Immunoprecipitation |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ alpha Satellite Repeat Primer