Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de borosilicato desechables con extremo plano
Utilice estos tubos para el cultivo de tejidos y aplicaciones de química clínica. Los tubos de vidrio borosilicatado desechables con extremo plano Fisherbrand™ están fabricados con vidrio borosilicatado para reducir los cambios de pH y los contaminantes potencialmente filtrados al vidrio sodocálcico.
Marca: Fisherbrand™ 60E14-961-29
88.79 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24162" para aplicar la oferta.
Descripción
Hechos de vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y evitar los potenciales contaminantes que se pueden filtrar en el vidrio sodocálcico. Estos tubos de vidrio de borosilicato desechables son perfectos para cultivos de tejido y aplicaciones químicas clínicas.
- Tubos de calidad superior con resistentes fondos uniformes y longitudes homogéneas.
- Grosor aproximado de la pared: 0,6 mm
Especificaciones
Fondo uniforme | |
15 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Adecuados para procedimientos de lavado celular | |
16 mm |
Tubo de cultivo | |
100 mm | |
Sí | |
1000/pack |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Consumibles Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.Promo Code: 24222Expires: 2025-03-31
New Offer Ahorra hasta un 92% -
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24162Expires: 2025-03-31