Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio borosilicatado desechables con tapón de rosca de polipropileno
Proporciona la estabilidad química y la inercia biológica del vidrio borosilicatado al precio de los tubos desechables
Marca: Fisherbrand™ 73750M-102
560.50 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Proporciona la estabilidad química y la inercia biológica del vidrio borosilicatado al precio de los tubos desechables
- Tapón de rosca de polipropileno natural sin revestimiento
- Con área de escritura
Perfecto para cultivo de tejidos, bacteriología, química clínica, tipificación de sangre y procedimientos de pruebas cruzadas
Información de órdenes
Envasados en bandejas de 250 o 500
Especificaciones
25 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Proporciona la estabilidad química y la inercia biológica del vidrio borosilicatado al precio de los tubos desechables | |
Bandeja | |
No estériles | |
Tapón de rosca |
125 mm | |
Sí | |
Punto de marca | |
250/bandeja | |
20 mm | |
Tubo de cultivo desechable |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora