Learn More
Fisherbrand™ Placas de Petri desechables
Tapa ajustada que evita la deshidratación.
Marca:  Fisherbrand™ 09720500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16640272
  • 105.06€ / paquete de 150
Fecha estimada de envío: 13-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tapa segura y ajustada que ayuda a evitar la deshidratación.
Placas de Petri esterilizadas
  • Los platillos de 47 mm se pueden utilizar con medio de agar sólido o añadir almohadillas absorbentes para medio líquido
  • Poliestireno moldeado
Especificaciones
Especificaciones
Desechables
Redondo
Placa de Petri sin almohadilla
47 mm
Poliestireno
Estéril
150/Paq.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Placas de Petri desechables > Solo placas; 150/Pk.