Learn More
Fisherbrand™ Puntas de barrera para aerosoles de carga de gel
GREENER_CHOICE
Ayuda a minimizar la retención de líquidos
Marca:  Fisherbrand™ F010R204S20-FIS
66.00 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12992571
  • 140.00€ / paquete de 1020
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sin contaminación por ARNasa ni ADNasa
  • Color natural
  • Para su uso con, entre otros: Biohit Proline™ Electronic, BrandTech™ Transferpette™, Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Focus, Fisherbrand™ Finnpipette™, Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™, Jencons Sealpette™ Electronic, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™, Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™, Pipetman™, Rainin™, Vistalab Ovation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
20 μl
Estéril
2,7 in
Ayuda a minimizar la retención de líquidos
Carga de gel
Polipropileno
Con filtro
Natural
69 mm
Gradilla
En rack