Learn More
Fisherbrand™ Puntas de barrera para aerosoles de carga de gel
Ayuda a minimizar la retención de líquidos
81.80€ - 140.00€
Spezifikation
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Color | Natural |
Para utilizar con (aplicación) | Ayuda a minimizar la retención de líquidos |
Estilo de punta | Carga de gel |
Material | Polipropileno |
Produktcode | Marke | Volumen (métrico) | Envase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (métrico) | Envase | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12992571
|
Fisherbrand™
F010R204S20-FIS |
20 μl | En rack |
140.00€
paquete de 1020 |
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11967734
|
Fisherbrand™
F010R204S100FIS |
10 μl a 100 μl | En rack |
81.80€
paquete de 1020 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Beschreibung
- Sin contaminación por ARNasa ni ADNasa
- Color natural
- Para su uso con, entre otros: Biohit Proline™ Electronic, BrandTech™ Transferpette™, Eppendorf™ Reference 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Focus, Fisherbrand™ Finnpipette™, Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™, Jencons Sealpette™ Electronic, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™, Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™, Pipetman™, Rainin™, Vistalab Ovation
Spezifikation
Con filtro | |
Ayuda a minimizar la retención de líquidos | |
Polipropileno |
Natural | |
Carga de gel |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts