Learn More
Fisherbrand™ Kit de medidor de pH/ORP portátil Accumet con Accumet AE6K en maletín de transporte
Medidor de pH portátil Fisherbrand Accumet con Accumet AE6K, en maletín de transporte
Marca:  Fisherbrand™ 13-636-AE6K
Código de producto. 15676895
  • 492.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Medidor de pH portátil Fisherbrand Accumet con Accumet AE6K, en maletín de transporte
Descripción
Características del producto:
  • Calibración de pulsadores multipunto (hasta cinco puntos) con una precisión a escala completa de ±1 %
  • La opción de calibración automática rápida y sencilla o calibración manual personalizada cerca de la muestra
  • Alcance automático para mediciones de conductividad/SDT para una respuesta rápida y una mejor resolución en el amplio intervalo de medición
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para una precisión óptima en caso de fluctuaciones de temperatura
  • La función de retención «Hold» congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización
  • El apagado automático ahorra energía de la batería cuando no se utiliza
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
  • Electrodo con ATC integrada diseñado para un mínimo atrapamiento de burbujas de aire durante la medición
  • El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a vertidos accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa
  • Kit de medidores: contiene todo lo que necesita para la calibración y medición en un maletín de transporte resistente
Aplicaciones:
  • Prueba rutinaria: Para comprobaciones rápidas y exactas de conductividad o SDT en laboratorios, sobre el terreno y en colegios.
  • Medio ambiente/agricultura: Útil en los controles de nutrientes y fertilizantes en las industrias de hidroponía y agricultura.
  • Análisis de la calidad del agua: Para analizar el agua dura, el agua sin tratar, el agua industrial y de enjuague, el agua potable, el agua de efluentes, el agua de piscina y el agua de proceso entrante. Ideal para todo tipo de garantía de la calidad, industrias de impresión y pruebas de calidad del agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Medidor de pH portátil
0,5 °C
Desde 0 hasta 14
Desde -1000 hasta 1000
Medidor de pH/ORP AE6, soporte/refuerzo de caucho, electrodo combinado de pH/temperatura 3 en 1 ECFC7352901B, caja de protección y kit de transporte de pH
± 0,01
0,01
LCD
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Kit de medidor de pH/ORP portátil Accumet con Accumet AE6K en maletín de transporte >