Learn More
Fisherbrand™ Embudos de uso general/alta resistencia
GREENER_CHOICE
Ideales para el trabajo de laboratorio continuo y trabajos de alta intensidad
Marca:  Fisherbrand™ 300800-0414
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11917944
  • 162.00€ / paquete de 72
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Idóneos para el trabajo de laboratorio continuo y trabajos de alta intensidad
  • Construcción de polipropileno duradera con rebordes y estrías externos para evitar el bloqueo de vapor
  • Esterilizables en autoclave a 120 °C (248 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10,3cm
Polipropileno
140 ml
11,5 cm