Learn More
Fisherbrand™ Tenazas de arco de acero suave
Diseñadas con componentes de acero suave, estas pinzas son una excelente incorporación para cualquier laboratorio o entorno de investigación.
Marca:  Fisherbrand™ 3071
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11552692
  • 7.33€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tenazas de arco de laboratorio de acero suave con acabado brillante, neutralizado y transparente
  • Tenazas de crisol con arco y junta plana y bisagra plana
Especificaciones
Especificaciones
Junta curvada y plana
200 mm
Pinzas de crisol
1 unidad
Acero
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tenazas de arco de acero suave > Longitud: 200mm