Learn More
Fisherbrand™ Multiple-Roll Tape Dispenser
GREENER_CHOICE
A multiple tape dispenser provides a well-organized means of storing a rainbow assortment of color coding tape.
Marca:  Fisherbrand™ 15912
36.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10092594
  • 55.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
A multiple tape dispenser provides a well-organized means of storing a rainbow assortment of color coding tape.
  • Para dispensar múltiples rollos con un núcleo de 76,2 mm de diámetro (13 m de cinta)
  • Admite cintas de 13, 19 o 25 mm de ancho para un ancho total de dispensación de 24 cm.
  • Los dispensadores permanecen fijos con un material de tipo fieltro elástico para evitar el deslizamiento
Información de órdenes
Order tapes separately.
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador de cinta Multiple-Roll
Cintas con núcleo de 2,5 cm (1 pulg)
metálica
Para dispensar rollos de 9,5 de ancho con cinta de 12,8 m (14 yardas)