Learn More
Fisherbrand™ Multiple-Roll Tape Dispenser
A multiple tape dispenser provides a well-organized means of storing a rainbow assortment of color coding tape.
55.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de cinta Multiple-Roll |
---|---|
Material | metálica |
Código de producto | Marca | Admite | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10092594
|
Fisherbrand™
15912 |
Cintas con núcleo de 2,5 cm (1 pulg) | Para dispensar rollos de 9,5 de ancho con cinta de 12,8 m (14 yardas) |
55.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
A multiple tape dispenser provides a well-organized means of storing a rainbow assortment of color coding tape.
- For dispensing multiple rolls with a 3 in. dia. (76.2mm) core (14 yd. [13m] of tape)
- Accommodate 0.50, 0.75, or 3 in. wide (13, 19, or 25mm) tapes for a total dispensing width of 9.50 in. (24cm)
- Dispensers stay put with a rubbery felt-type material to keep them from sliding
Información de órdenes
Order tapes separately.
Especificaciones
Dispensador de cinta Multiple-Roll | |
metálica |