Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífuga con extremo roscado no estériles sin tapones
GREENER_CHOICE
Elija el estilo con faldón o de fondo cónico
Marca:  Fisherbrand™ 516-FIS
15.63 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21757" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15321129
  • 18.40€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Choose skirted- or conical-bottom style.
  • Roscados para aceptar tapones de rosca de colores (se vende por separado)
  • También hay disponibles tubos de fondo cónico de baja retención y siliconados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
30000 xG
Natural
No estéril
Rosca
0,5 ml
Polipropileno
No
Con faldón