Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífuga con extremo roscado no estériles sin tapones
Elija el estilo con faldón o de fondo cónico
17.65€ - 18.58€
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | RCF máx. | Forma del fondo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Capacidad (métrico) | RCF máx. | Forma del fondo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15321129
|
Fisherbrand™
|
Natural | 0,5 ml | 30000 xG | Con faldón |
17.65€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15331129
|
Fisherbrand™
|
Natural | 1,5 ml | 18000 xG | Con faldón |
18.58€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Choose skirted- or conical-bottom style.
- Roscados para aceptar tapones de rosca de colores (se venden por separado)
- También hay disponibles tubos de fondo cónico de baja retención y siliconados
Especificaciones
No estéril | |
Rosca |