Learn More
Fisherbrand™ Plastic Joint Clips
Made of plastic for use on standard taper glass joints
Marca:  Fisherbrand™ 14-955-256
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17555156
  • 16.64€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Made of plastic for use on standard taper glass joints
  • Color coded for easy size identification
  • Does not corrode
  • Will not scratch glass
  • Withstands temperatures up to 150°C
Especificaciones
Especificaciones
10/Pk.
Plastic
Red
Clip de unión
Standard taper Glass joint size 29
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Plastic Joint Clips > Red; For joint size: 29