Learn More
Fisherbrand™ Plastic Joint Clips
Made of plastic for use on standard taper glass joints
16.64€
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17555156
|
Fisherbrand™
14-955-256 |
Red | Standard taper Glass joint size 29 |
16.64€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Made of plastic for use on standard taper glass joints
- Color coded for easy size identification
- Does not corrode
- Will not scratch glass
- Withstands temperatures up to 150°C
Especificaciones
10/Pk. | |
Clip de unión | |
Plastic |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Plastic Joint Clips