Learn More
Fisherbrand™ Polymethylpentene Graduated Cylinders
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
Marca: Fisherbrand™ 300450-0050
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
Cilindros transparentes con graduaciones moldeadas grandes Fáciles de leer Base redondeada estriada grande para refuerzo y estabilidad Generosa boquilla de vertido; el tamaño de 10mL tiene una parte superior cónica para facilitar el• llenado y el vertido Antihumedad Resistente a sustancias químicas, calor e impactos Transparente
• Probeta PMP
Especificaciones
1 mL | |
1mL | |
Probeta graduada |
Autoclavable | |
Circular |