Learn More
Fisherbrand™ Polymethylpentene Graduated Cylinders
GREENER_CHOICE
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
Marca:  Fisherbrand™ 300450-0250
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11987884
  • 74.75€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Calibrated To Contain/To Deliver at 20°C
  • Probetas transparentes con graduaciones moldeadas de gran tamaño
  • Fácil lectura
  • Grandes bases redondas que cuentan con estrías para ofrecer refuerzo y estabilidad
  • Boquilla de vertido de grandes dimensiones; el tamaño de 10 ml tiene una parte superior cónica para facilitar el llenado y el vertido
  • No humectantes
  • Resistentes a sustancias químicas, al calor y a los impactos
  • Ventana transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
Para administración, Para contención
Esterilizable en autoclave
Circular
PMP
2 ml
2 ml
Probeta graduada