Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Tubing 4-Way Connectors
Very durable, autoclavable, and highly resistant to many chemicals.
Marca:  Fisherbrand™ 1531532B
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16670554
  • 42.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Excelente resistencia química
  • Los conectores de tubos de 4 vías tienen superficies de conexión serradas para evitar que los tubos se deslicen
  • Los conectores de tubos están moldeados con polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
Conectores para tubos
0,219 in
1,39 in
6mm
0,23 in
34,5 mm
Transparente
Esterilizable en autoclave
Polipropileno
35 mm
5,8 mm
4 vías
1,36 in
20 psi