Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Tubing 4-Way Connectors
Very durable, autoclavable, and highly resistant to many chemicals.
42.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conectores para tubos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polipropileno |
Forma | 4 vías |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Altura (imperial) | Longitud global (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Altura (imperial) | Longitud global (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16670554
|
Fisherbrand™
1531532B |
0,219 in | 1,36 in | 1,39 in | 0,23 in |
42.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Excellent chemical resistance
- 4-Way Tubing Connectors have serrated connecting surfaces to prevent tubing slipping
- Tubing connectors are molded of polypropypene
Especificaciones
Conectores para tubos | |
Polipropileno | |
Transparente |
Esterilizable en autoclave | |
4 vías | |
20 psi |