Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de alta calidad: 2.0 ml
GREENER_CHOICE
Los tapones a presión de parte superior plana proporcionan un sello fiable y hermético incluso con ebullición prolongada
7.20€ - 25.70€
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón a presión con parte superior plana
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Esterilizables en autoclave
Capacidad (métrico) 2mL
Longitud (métrico) 40,6mm
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
12300323
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
508-GRD-B-PFB
Azul
18.62€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 01-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12320333
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
508-GRD-Y-PFB
Amarillo
7.20€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11393613
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
508-GRD-PFB
Natural
25.70€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
12390323
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
508-GRD-R-PFB
Rojo
18.13€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
12360323
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
508-GRD-O-PFB
Naranja
9.42€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
12320323
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
508-GRD-G-PFB
Verde
7.20€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
12380313
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
508-GRD-A-PFB
Ámbar
9.60€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12330323
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
508-GRD-MIX-PFB
Surtido
7.49€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones a presión de parte superior plana proporcionan un sello fiable y hermético incluso con ebullición prolongada
Capacidad de 2.0 ml
  • Polipropileno de alta claridad
  • Graduaciones en incrementos de 0.25 ml
  • Resistencia a fuerzas de hasta 30,000 × g
  • Tapones de fácil apertura con punto de inserción para aguja y área de rotulación texturizada
  • Área de etiquetado en tubo exterior
  • Interior muy pulido para garantizar la máxima recuperación de la muestra
  • Intervalo de temperaturas de -80 °C a +121 °C
  • Adaptación a todos los rotores estándar
  • Apirógenos
  • Esterilización en autoclave a 121 °C/15 psi durante 15 minutos
Información de órdenes
Disponibles en ocho colores o en envases de diferentes colores.
Especificaciones
Especificaciones
Tapón a presión con parte superior plana
40,6mm
Punto de inserción de la aguja
Sí
30000xG
Sin ARNasa/ADNasa
2mL
Polipropileno
Área de etiquetado
Tapón a presión plano
11mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de alta calidad: 2.0 ml