Learn More
Fisherbrand™ Puntas de carga de gel MultiFlex Premium Plus
Ideal para electroforesis en gel
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Descripción
Ideal para electroforesis en gel
- Acceda fácilmente al fondo de recipientes estrechos y pocillos de gel
- Ajuste universal
- Marcas graduadas para comprobaciones rápidas de volumen
- Certificación como material libre de ARNasa, ADNasa y ADN humano
- Se recomiendan puntas redondas de 0,57 mm de diámetro externo para cargar geles de ≥0,6 mm de grosor; ideales para geles 2-D y SDS-PAGE.
- Se recomiendan puntas planas para geles de hasta 0,4 mm de grosor
- Utilice puntas planas de 0,37 mm de diámetro externo para geles de secuenciación PAGE de 0,4 mm de grosor; puntas planas de 0,17 mm para geles de secuenciación de ADN de 0,2 mm
Puntas MultiFlex
- Volumen de 0,5 a 200 μl
- Compatible para pipetas de nivel de investigación
- 83 mm de longitud
- Graduación de 5 μl
Especificaciones
De 0,5 to 200 μl | |
8,3cm | |
Electroforesis en gel | |
Carga de gel | |
Sí | |
5 μl |
3,26 in | |
≥ 0,6 mm | |
En bolsa | |
Bolsas de 1.000 | |
Redondo |