Learn More
Fisherbrand™ Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio y reutilizables
El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado
Marca: Fisherbrand™ SPFS26500-6000
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio reutilizables Fisherbrand™ resultan útiles para la medición y mezcla de soluciones cuando no se necesita un alto grado de precisión. El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado.
- Parte superior mecanizada con acabado redondo
- Cuerpo de paredes gruesas
- Área de rotulación de esmalte cerámico blanco
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación E1404, tipo 1, clase 1 de ASTM™
Especificaciones
Caucho | |
15.55 pulg | |
Vidrio de borosilicato | |
500 ml | |
39.5 cm | |
Marcado de esmalte cerámico con acabado mate | |
Estrecha | |
10 |
Top style: Heavy duty tooled with capacity scale | |
6000 ml | |
De 1500 a 6000 ml | |
15.55 pulg | |
1 | |
No | |
39.5 cm |