Learn More
Fisherbrand™ Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio y reutilizables
136.68 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Los matraces Erlenmeyer de boca estrecha de vidrio reutilizables Fisherbrand™ resultan útiles para la medición y mezcla de soluciones cuando no se necesita un alto grado de precisión. El contorno exterior largo y cónico minimiza el desconchado.
- Parte superior mecanizada con acabado redondo
- Cuerpo de paredes gruesas
- Área de rotulación de esmalte cerámico blanco
Compliance
Diseñados según los requisitos de la especificación E1404, tipo 1, clase 1 de ASTM™
Especificaciones
Caucho | |
5 in | |
Vidrio de borosilicato | |
50 ml | |
21,3 cm | |
Marcado de esmalte cerámico con acabado mate | |
Estrecha | |
9 |
Estilo de parte superior: Mecanizado de alta resistencia con báscula de capacidad | |
1000 ml | |
De 250 a 1000 ml | |
8,38 in | |
1 | |
N.º | |
128 mm |
Ofertas especiales
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24162Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
6Minutes
39Seconds
12 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
29Hours
17Minutes
20Seconds
47 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31