Learn More
Fisherbrand™ Tapones de rosca para tubos de vidrio desechables
Los tapones tienen revestimientos de caucho con cementado interior
Marca:  Fisherbrand™ FS73800-15415
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12337279
  • 332.80€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones tienen revestimientos de caucho con cementado interior
  • Esterilizable en autoclave
  • El tapón de polipropileno no tiene revestimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
15-415
No
Esterilizable en autoclave
Negro
No estéril
Caucho
Tapón de rosca
Fenólico
Caucho
14-959-35A, 14-959-35B, 14-959-35AA
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tapones de rosca para tubos de vidrio desechables > Fenólico, 15 mm-415