Learn More
Thermo Scientific™ Cucharón oscilante TX-750/adaptadores BIOShield 1000A
Utilice los adaptadores para cestillo basculante TX-750/BIOShield™ 1000A de Thermo Scientific™ para añadir versatilidad a los rotores basculantes TX-750/BIOShield.
Marca: Thermo Scientific™ 75003759
Descripción
Utilice los adaptadores Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A para añadir versatilidad a750los rotores basculantes TX- /BIOShield.
- Los adaptadores aceptan frascos/tubos de extracción de sangre y de fondo redondo/plano para cubos rectangulares TX-750 o rotor BIOShield 1000A.
- Tamaño máximo del tubo: 63 × 130mm
Especificaciones
Swinging Bucket Adapter | |
15 mL Conical Urine Tube |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31