Learn More
Fisherbrand™ Microcentrífugas, Micro 17/17R
Temporizador de 99 minutos ajustable y función de giro rápido para centrifugados cortos
Marca: Fisherbrand™ 75002460
1440.89 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Capacidad: 48 ml (24 tubos de 1,5/2 ml)
- Velocidad/FCR máximas: 13300rpm/17000xg
- Temporizador de 99 minutos ajustable y función de giro rápido para centrifugados cortos
- Se suministra con rotor de cierre a presión (24 posiciones de 1,5/2ml) y tapa de biocontención
Especificaciones
24 x 1,5/2 ml | |
17.000 x g | |
Microcentrífuga Micro 17, ventilada |
13300 rpm | |
Yes | |
No |
Videos
-
Fisherbrand Microcentrifuges, Micro 17/17R (EN)
-
Fisherbrand Microcentrifuges, Micro 17/17R (ES)
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Haznos una oferta por centrifugadoras
Obtén precios especiales en las mejores centrifugadoras. Haznos una oferta hoy y mejora el equipo de tu laboratorio. ¡Oferta por tiempo limitado!Promo Code: 21629Expires: 2025-12-31
Days
258Hours
7Minutes
4Seconds
58 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
13Hours
7Minutes
4Seconds
58 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora