Learn More
Fisherbrand™ Microcentrífugas, Micro 17/17R
GREENER_CHOICE
Temporizador de 99 minutos ajustable y función de giro rápido para centrifugados cortos
2690.00€ - 6280.00€
Especificaciones
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
Vel. máx 13300 rpm
RCF máx. 17.000 x g
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Refrigerado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Refrigerado Precio Cantidad y disponibilidad  
11516873
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
75002460
No
2690.00€
cada uno
11526873
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
75002462
Yes
6280.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Capacidad: 48 ml (24 tubos de 1,5/2 ml)
  • Velocidad/FCR máximas: 13300rpm/17000xg
  • Temporizador de 99 minutos ajustable y función de giro rápido para centrifugados cortos
  • Se suministra con rotor de cierre a presión (24 posiciones de 1,5/2ml) y tapa de biocontención
Especificaciones
Especificaciones
24 x 1,5/2 ml
13300 rpm
17.000 x g
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Microcentrífugas, Micro 17/17R