Learn More
Fisherbrand™ Microcentrífugas, Micro 17/17R
GREENER_CHOICE
Temporizador de 99 minutos ajustable y función de giro rápido para centrifugados cortos
Marca:  Fisherbrand™ 75002462
3487.80 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11526873
  • 6280.00€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Capacidad: 48 ml (24 tubos de 1,5/2 ml)
  • Velocidad/FCR máximas: 13300rpm/17000xg
  • Temporizador de 99 minutos ajustable y función de giro rápido para centrifugados cortos
  • Se suministra con rotor de cierre a presión (24 posiciones de 1,5/2ml) y tapa de biocontención
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
24 x 1,5/2 ml
17.000 x g
Yes
13300 rpm
Microcentrífuga Micro 17R, refrigerada
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Microcentrífugas, Micro 17/17R > Microcentrífuga Micro 17R, refrigerada