Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, de 50 °C a 500 °C, cerámica
Forma: Cuadrada; Tamaño: 11 x 11 pulg
Marca: Gestigkeit Harry™ 11A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Forma: cuadrada; Tamaño: 11 x 11 pulg
Shape: Square; Size: 11 x 11 in.Especificaciones
Placa caliente | |
230 V | |
11 x 11 pulg | |
410 mm | |
100 mm | |
290 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 2000 W |
Cuadrada | |
Cerámica | |
De 50 °C a 500 °C | |
12.1 lb. | |
5,5 kg | |
2000 w | |
50/60 Hz |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, de 50 °C a 500 °C, cerámica > Dimensiones (F x An x Al): 410 x 290 x 100mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido