Learn More
Fisherbrand™ Silicone Bulb-Type Safety Pipet Fillers
Chemical-resistant, resilient, silicone pipet fillers with glass valves improve worker safety
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
Improve worker safety with these chemical-resistant, resilient, silicone pipet fillers with glass valves.
- Las válvulas de vidrio mejoran la seguridad del trabajador al eliminar el pipeteo con la boca y la manipulación de materiales peligrosos
- La silicona de larga duración es muy resistente a los disolventes orgánicos
- Se ajusta a cualquier pipeta con un D.E. de 4,5 a 9 mm
Para utilizarlo:
- Llene y dispense las pipetas con una mano
- Expulsa el aire apretando la válvula «1» por encima de la perilla
- Extraiga el líquido presionando la válvula «2» en el vástago
- Para soltarlo, presione la válvula «3» en el lado del vástago
Especificaciones
No | |
No esterilizable en autoclave | |
Pipeta | |
Estándar de 3 válvulas | |
Pipeteador | |
Pipeta |
De 4,5mm a 9mm | |
Rojo | |
Silicona | |
1 | |
50 mL |